Merck
426695
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-co-methacrylic acid) sodium salt
melt index 3.9 g/10 min (190 °C/2.16kg)
About This Item
Fórmula lineal:
(CH2CH2)x[CH2C(CH3)(CO2R)]y, R = H or Na
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
índice de fusión
3.9 g/10 min (190 °C/2.16kg)
impacto de tracción
1,670 kJ/m2± (23°C)(ASTM D 1822S)
dureza
60 (Shore D)
temperatura de transición
softening point 78 °C (Vicat, ASTM D 1525-70)
Tm 81-96 °C (DTA)
densidad
0.94 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[Na+].C=C.CC(=C)C([O-])=O
Aplicación
Golf ball covers, auto rub strips, athletic shoe soles, ski boots and cosmetic packaging.
Características y beneficios
Excellent impact strength and optical properties. Foamable, abrasion and solvent resistant and exhibits adhesion to various materials.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)