426563
1,3-Propanediol bis(4-aminobenzoate)
powder (Granular), 98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
powder (Granular)
peso equivalente
157 Amine
mp
124-127 °C (lit.)
densidad
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccc(cc1)C(=O)OCCCOC(=O)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C17H18N2O4/c18-14-6-2-12(3-7-14)16(20)22-10-1-11-23-17(21)13-4-8-15(19)9-5-13/h2-9H,1,10-11,18-19H2
Clave InChI
YPACMOORZSDQDQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)