Merck
425893
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(octanoate-1-13C)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
1,2,3-Propanetriol tris(octanoate-1-13C), Trioctanoin-carboxyls-13C3
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)613CO2CH2]2CHO213C(CH2)6CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
473.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Análisis
98% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.447 (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
CCCCCCC[13C](=O)OCC(CO[13C](=O)CCCCCCC)O[13C](=O)CCCCCCC
InChI
1S/C27H50O6/c1-4-7-10-13-16-19-25(28)31-22-24(33-27(30)21-18-15-12-9-6-3)23-32-26(29)20-17-14-11-8-5-2/h24H,4-23H2,1-3H3/i25+1,26+1,27+1
Clave InChI
VLPFTAMPNXLGLX-UTXJEHKQSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
13C-trioctanoin: a nonradioactive breath test to detect fat malabsorption.
J B Watkins et al.
The Journal of laboratory and clinical medicine, 90(3), 422-430 (1977-09-01)