425559
Chlorotriphenyllead(IV)
technical grade, 90%
Sinónimos:
Triphenyllead(IV) chloride
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Ensayo
90%
mp
207 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Pb](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.ClH.Pb/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-5H;1H;/q;;;;+1/p-1
Clave InChI
RJSSWRDMHBJWKN-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)