Merck
425494
Sigma-Aldrich
Boron-10B trifluoride diethyl etherate
99 atom % 10B
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)2O · 10BF3
Número de CAS:
Peso molecular:
141.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 10B
índice de refracción
n20/D 1.344 (lit.)
bp
126 °C (lit.)
densidad
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M-1
cadena SMILES
F[10B](F)F.CCOCC
InChI
1S/C4H10O.BF3/c1-3-5-4-2;2-1(3)4/h3-4H2,1-2H3;/i;1-1
Clave InChI
KZMGYPLQYOPHEL-HCMAANCNSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
48.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)