Merck
424943
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-[(methylamino)carbonyl]hydrazinecarboxylate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3NHCONHNHCO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
161.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
141-144 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)NNC(=O)NC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)