424587
(4-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
98%
Sinónimos:
[(4-Chlorophenyl)methyl]triphenylphosphonium chloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
>300 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
phosphine
cadena SMILES
[Cl-].Clc1ccc(C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)cc1
InChI
1S/C25H21ClP.ClH/c26-22-18-16-21(17-19-22)20-27(23-10-4-1-5-11-23,24-12-6-2-7-13-24)25-14-8-3-9-15-25;/h1-19H,20H2;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
RAHOAHBOOHXRDY-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- β-amyloid plaque ligands
- Selective norbornane-type aspartate analog inhibitors of glutamate transporter 1
- Pyrethroids with insecticidal activity
- Chlorinated aromatic avenaciolide analogs with antifungal activity
- Arylethenylbenzofuroxan derivatives via Wittig-Boden reactions
- Substituted benzofuroxans for inhibition of Trypanosoma cruzi growth
- Styrylchromones via Wittig reactions
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)