424277
Poly(isobutylene-co-maleic acid) sodium salt
cross-linked
Sinónimos:
Isobutylene-maleic anhydride copolymer sodium salt
About This Item
Productos recomendados
reticulante
cross-linked
tamaño de partícula
24-40 μm
capacidad
300 g/g absorption capacity (distilled water)
65 g/g absorption capacity (0.9 wt. % saline solution)
mp
>300 °C
densidad
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)=C.OC(=O)\C=C\C(O)=O.OC(=O)\C=C\C(=O)O[Na]
Aplicación
Forma física
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)