Merck
423319
Sigma-Aldrich
Dicyclohexyliodoborane solution
0.5 M in hexanes
Sinónimos:
Dicyclohexylboryl iodide
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H11)2BI
Número de CAS:
Peso molecular:
304.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
concentración
0.5 M in hexanes
bp
68-69 °C
densidad
0.754 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
IB(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22BI/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
Clave InChI
RWFGGTOYIFQXAO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Preparation of vinyloxyboranes
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-9.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-23 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)