422622
2-Amino-6-chlorobenzoic acid
98%
Sinónimos:
6-Chloroanthranilic acid
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
158-160 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Nc1cccc(Cl)c1C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Clave InChI
SZCPTRGBOVXVCA-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable