422258
3-(Trifluoromethyl)benzamidoxime
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
87-90 °C (lit.)
cadena SMILES
N\C(=N\O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3N2O/c9-8(10,11)6-3-1-2-5(4-6)7(12)13-14/h1-4,14H,(H2,12,13)
Clave InChI
SBGBSARAGZEWGI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-(Trifluoromethyl)benzamidoxime is a benzamidoxime (BAO) derivative containing amidoxime functional group.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Analytica chimica acta, 674(2), 234-238 (2010-08-04)
Facile and specific methods to quantify a nucleobase in biological samples are of great importance for diagnosing disorders in nucleic acid metabolism. In the present study, a novel fluorogenic reaction specific for uracil has been developed. The reaction was carried