Merck
421871
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-Methyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl alcohol
≥99%, ChiraSelect
Sinónimos:
(R)-(+)-1-(Pentafluorophenyl)ethanol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(C6F5)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
212.12
Beilstein:
5268492
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Línea del producto
ChiraSelect
Análisis
≥99%
actividad óptica
[α]20/D +7.5°, c = 1 in pentane
mp
41-42 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@@H](O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C8H5F5O/c1-2(14)3-4(9)6(11)8(13)7(12)5(3)10/h2,14H,1H3/t2-/m1/s1
Clave InChI
WYUNHWKTLDBPLE-UWTATZPHSA-N
Información legal
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)