Merck
421707
Sigma-Aldrich
Boc-Phe-OMe
98%
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine methyl ester, Boc-L-phenylalanine methyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
279.33
Beilstein:
3061910
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
actividad óptica
[α]22/D −4.0°, c = 2 in methanol
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
36-40 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(18)16-12(13(17)19-4)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9,12H,10H2,1-4H3,(H,16,18)/t12-/m0/s1
Clave InChI
SDSWSVBXRBXPRL-LBPRGKRZSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Natashya Falcone et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 20(6), 838-845 (2018-12-01)
Nicotinamide and pyridine-containing conjugates have attracted a lot of attention in research as they have found use in a wide range of applications including as redox flow batteries and calcium channel blockers, in biocatalysis, and in metabolism. The interesting redox