Merck
421685
Sigma-Aldrich
(S)-2-(Boc-amino)-3-phenyl-1-propanol
98%
Sinónimos:
(S)-(−)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-phenyl-1-propanol, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalaninol, Boc-L-phenylalaninol
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
251.32
Beilstein:
3652004
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
actividad óptica
[α]20/D −27°, c = 1 in chloroform
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
94-96 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)Cc1ccccc1
InChI
1S/C14H21NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-12(10-16)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12,16H,9-10H2,1-3H3,(H,15,17)/t12-/m0/s1
Clave InChI
LDKDMDVMMCXTMO-LBPRGKRZSA-N
Aplicación
Employed in the synthesis of biochemically active compounds. For references, see Aldrichimica Acta.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Aldrichimica Acta, 28, 13-13 (1995)