Merck
421588
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Formamidosuccinic anhydride
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
143.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical grade
Análisis
90%
actividad óptica
[α]20/D −53°, c = 1 in acetic acid
mp
145-155 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O=CN[C@H]1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C5H5NO4/c7-2-6-3-1-4(8)10-5(3)9/h2-3H,1H2,(H,6,7)/t3-/m0/s1
Clave InChI
DFTMVZIUYVECNW-VKHMYHEASA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable