Merck
421065
Sigma-Aldrich
TYZOR® GBA organic titanate
Sinónimos:
Diisopropoxytitanium bis(acetylacetonate) solution, Ti(acac)2OiPr2
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)2CHO]2Ti(C5H7O2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
364.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
composición
Ti, 10%
cadena SMILES
CC(C)O[Ti](OC(C)C)(O\C(C)=C\C(C)=O)O\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.2C3H7O.Ti/c2*1-4(6)3-5(2)7;2*1-3(2)4;/h2*3,6H,1-2H3;2*3H,1-2H3;/q;;2*-1;+4/p-2/b2*4-3+;;;
Clave InChI
OVSGBKZKXUMMHS-VVDZMTNVSA-L
Información legal
TYZOR is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
12 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Barbara Lyson-Sypien et al.
Beilstein journal of nanotechnology, 8, 108-122 (2017-02-02)
The aim of this research is to study the role of nanocrystalline TiO