Merck
419990
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-Neomenthyl acetate
99%
Sinónimos:
(+)-(1S,2S,5R)-Neomenthyl acetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H22O2
Número de CAS:
Peso molecular:
198.30
Beilstein:
2208504
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]20/D +48°, c = 8 in benzene
bp
81 °C/3 mmHg (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
densidad
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1OC(C)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)