Merck
419451
Sigma-Aldrich
trans-2-Chloro-6-fluorocinnamic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(F)CH=CHCO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
200.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensayo
97%
mp
165-169 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)\C=C\c1c(F)cccc1Cl
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)