Merck
419265
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetrabutyl-1,6-hexanediamine
96%
About This Item
Fórmula lineal:
[-(CH2)3N[(CH2)3CH3]2]2
Número de CAS:
Peso molecular:
340.63
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
96%
índice de refracción
n20/D 1.451 (lit.)
bp
83 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCN(CCCC)CCCCCCN(CCCC)CCCC
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter