Merck
419079
Sigma-Aldrich
Chlorobis(2-phenylpyridine)rhodium(III) dimer
98%
Sinónimos:
Di-μ-chlorotetrakis(2-phenylpyridine)dirhodium, Di-μ-chlorotetrakis[2-(2-pyridinyl)phenyl-C,N]dirhodium
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C44H32Cl2N4Rh2
Número de CAS:
Peso molecular:
893.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
idoneidad de la reacción
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
270 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl[Rh](Cl)Cl.Cl[Rh](Cl)Cl.c1ccc(cc1)-c2ccccn2.c3ccc(cc3)-c4ccccn4.c5ccc(cc5)-c6ccccn6.c7ccc(cc7)-c8ccccn8
InChI
1S/4C11H9N.6ClH.2Rh/c4*1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;;;;;;;;/h4*1-9H;6*1H;;/q;;;;;;;;;;2*+3/p-6
Clave InChI
QLKGQIHEDKXYJJ-UHFFFAOYSA-H
Aplicación
Reactant for:
  • Chiral octahedral bimetallic assemblies
  • Synthesis of luminescent cyclometalated Rh(II) complexes with carboxylated bipyridyl ligands
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)