418676
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-2-one
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.442 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
densidad
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H12OSi/c1-7(8)5-6-9(2,3)4/h1-4H3
Clave InChI
NQEZDDPEJMKMOS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
28 °C - closed cup