Merck
418366
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) butyl ether
average Mn ~206
Sinónimos:
α-Butyl-ω-hydroxypoly(oxyethylene), Polyethylene glycol mono(n -butyl) ether, Polyoxyethylene monobutyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3(OCH2CH2)nOH
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
mol peso
average Mn ~206
índice de refracción
n20/D 1.44 (lit.)
densidad
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Ω-final
hydroxyl
α-final
ether
cadena SMILES
OCCO.CCCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
Clave InChI
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)