418153
2,9,16,23-Tetraphenoxy-29H,31H-phthalocyanine
Dye content 98 %
About This Item
composición
Dye content, 98%
mp
195 °C (dec.) (lit.)
λmáx.
668 nm
703 nm (2nd)
cadena SMILES
O(c1ccccc1)c2ccc3c4nc(nc5[nH]c(nc6nc(nc7[nH]c(n4)c8cc(Oc9ccccc9)ccc78)c%10cc(Oc%11ccccc%11)ccc6%10)c%12cc(Oc%13ccccc%13)ccc5%12)c3c2