417831
2-(1H-Pyrazol-3-yl)phenol
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
mp
90-94 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccccc1-c2cc[nH]n2
InChI
1S/C9H8N2O/c12-9-4-2-1-3-7(9)8-5-6-10-11-8/h1-6,12H,(H,10,11)
Clave InChI
LKTJPAUDNOBJAZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable