41715
Chloro-dimethyl(3,3,3-trifluoropropyl)silane
≥95.0% (GC)
Sinónimos:
Dimethyl(3,3,3-trifluoropropyl)chlorosilane
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥95.0% (GC)
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.378 (lit.)
bp
118 °C (lit.)
densidad
1.117 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(Cl)CCC(F)(F)F
InChI
1S/C5H10ClF3Si/c1-10(2,6)4-3-5(7,8)9/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
KBAZUXSLKGQRJF-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
20 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 34(19), e8860-e8860 (2020-06-14)
Fluorinated derivatization agents allow for the identification and quantification of emerging pollutants with high sensitivity, yet details of their potential applications using electron ionization are lacking. The fluorine atom itself does not effectively participate in electron ionization. Furthermore, limited information
Journal of chromatography. A, 1346, 107-116 (2014-05-13)
This paper discusses a new silylating reagent - dimethyl(3,3,3-trifluoropropyl)silyldiethylamine (DIMETRIS) - for the derivatisation of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) prior to GC-MS analysis. DIMETRIS reacts with seven target compounds (diclofenac, ibuprofen, ketoprofen, naproxen, flurbiprofen and paracetamol, as well as salicylic