417106
Tris(trimethylsilyl)germanium hydride
97%
About This Item
Análisis
97%
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
índice de refracción
n20/D 1.4974 (lit.)
densidad
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)[GeH]([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)