415715
(R)-(+)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +24°, c = 1 in H2O
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl.Cl.N[C@H]1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C7H14N2.2ClH/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-9;;/h6-7H,1-5,8H2;2*1H/t7-;;/m0../s1
Clave InChI
STZHBULOYDCZET-KLXURFKVSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable