Merck
415405
Sigma-Aldrich
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)manganese(II)
Sinónimos:
Decamethylmanganocene
About This Item
Fórmula lineal:
Mn(C5(CH3)5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
325.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: manganese
mp
230 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Mn].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.Mn/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h2*1-5H3;
Clave InChI
ALEXWXWETMUIKL-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Momose, T.
Jpn J. App. Phys., Part I, 51, 056502-056501 (2012)
Artículos
Atomic layer deposition meets various needs including semiconductor device miniaturization and nanoparticle coating.
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.