414956
Barium calcium tungsten oxide
99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Barium calcium tungstate
About This Item
Análisis
99.9% trace metals basis
formulario
powder
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
O=[Ca].O=[Ba].O=[Ba].O=[W](=O)=O
InChI
1S/2Ba.Ca.6O.W
Clave InChI
JLSWGWVIBBXYRW-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)