Merck
414352
Sigma-Aldrich
cis-1,2-Diaminocyclohexane sulfate salt
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H16N2O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
212.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Análisis
98%
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O.N[C@@H]1CCCC[C@@H]1N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable