Merck
414042
Sigma-Aldrich
N-(2,6-Dimethylphenylcarbamoylmethyl)iminodiacetic acid
97%
Sinónimos:
HIDA
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H3NHCOCH2N(CH2CO2H)2
Número de CAS:
Peso molecular:
294.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
mp
210 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cc1cccc(C)c1NC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O