Merck
413372
Sigma-Aldrich
[3-[Tri(ethoxy/methoxy)silyl]propyl]urea solution
50 wt. % in methanol
About This Item
Fórmula lineal:
(RO)3Si(CH2)3NHCONH2, R = -CH3 or -CH2CH3
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
concentración
50 wt. % in methanol
índice de refracción
n20/D 1.39
densidad
0.91 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCO[Si](CCCNC(N)=O)(OC)OCC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)