413186
2-Dodecyl-N-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)succinimide
technical grade
About This Item
grado
technical grade
índice de refracción
n20/D 1.488 (lit.)
bp
220 °C/0.7 mmHg (lit.)
densidad
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCC1CC(=O)N(C2CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C2)C1=O
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)