Merck
413119
Sigma-Aldrich
Ditridecyl 3,3′-thiodipropionate
Mixture of branched C13 esters
Sinónimos:
Bis(tridecyl) thiodipropionate
About This Item
Fórmula lineal:
S(CH2CH2CO2C13H27)2
Número de CAS:
Peso molecular:
542.90
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
índice de refracción
n20/D 1.47 (lit.)
densidad
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H62O4S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-27-35-31(33)25-29-37-30-26-32(34)36-28-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-30H2,1-2H3
Clave InChI
MZHULIWXRDLGRR-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves