413062
Phenyl trifluoroacetate
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.419 (lit.)
bp
146-147 °C (lit.)
densidad
1.276 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)C(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)7(12)13-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clave InChI
DVCMYAIUSOSIQP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
53 °C - closed cup