412589
2-Amino-4-tert-amylphenol
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
mp
119-120 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(C)(C)c1ccc(O)c(N)c1
InChI
1S/C11H17NO/c1-4-11(2,3)8-5-6-10(13)9(12)7-8/h5-7,13H,4,12H2,1-3H3
Clave InChI
APOFDNKYFPDSLE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable