Merck
410667
Sigma-Aldrich
(2,4-Dimethoxyphenyl)acetone
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2C6H3CH2COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
194.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.529 (lit.)
bp
170-175 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(CC(C)=O)c(OC)c1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)