41034
2,3-Dimethyloxirane
cis+trans, ≥97.0% (GC)
Sinónimos:
2-Butene oxide
About This Item
Ensayo
≥97.0% (GC)
densidad
0.804 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1OC1C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5-3/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
PQXKWPLDPFFDJP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-14.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-26 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)