Merck
410314
Sigma-Aldrich
1,1,6,6-Tetramethoxyhexane
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H22O4
Número de CAS:
Peso molecular:
206.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Análisis
98%
cadena SMILES
COC(CCCCC(OC)OC)OC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)