Merck
410152
Sigma-Aldrich
Tris(cyclopentadienyl)scandium(III)
99.9% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
Sc(C5H5)3
Número de CAS:
Peso molecular:
240.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
99.9% trace metals basis
cadena SMILES
[Sc].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[CH]3[CH][CH][CH][CH]3
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 2 - Water-react 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)