409413
2-(Triisopropylsilyl)-1,3-dithiane
97%
About This Item
Análisis
97%
mp
46-49 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)C1SCCCS1
InChI
1S/C13H28S2Si/c1-10(2)16(11(3)4,12(5)6)13-14-8-7-9-15-13/h10-13H,7-9H2,1-6H3
Clave InChI
RDHMCAVXJVTKDB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
A versatile acyl anion equivalent.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Journal of the American Chemical Society, 119, 6925-6925 (1997)
Journal of the American Chemical Society, 125(47), 14435-14445 (2003-11-20)
The development, application, and advantages of a one-flask multicomponent dithiane linchpin coupling protocol, over the more conventional stepwise addition of dithiane anions to electrophiles leading to the rapid, efficient, and stereocontrolled assembly of highly functionalized intermediates for complex molecule synthesis