409235
2-Methyl-1-(trimethylsilyloxy)-1-propene
99%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.409 (lit.)
bp
114-116 °C/650 mmHg (lit.)
densidad
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C\C(C)=C\O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H16OSi/c1-7(2)6-8-9(3,4)5/h6H,1-5H3
Clave InChI
KZVPFSJPLBOVLO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
14 °C - closed cup