Merck
408999
Sigma-Aldrich
1,3-Butanediol dimethacrylate
contains 150-250 ppm MEHQ as inhibitor, 95%
Sinónimos:
1,3-Butylene dimethacrylate, 1,3-Butyleneglycol dimethacrylate
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2CH(CH3)O2CC(CH3)=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
226.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
95%
formulario
liquid
contiene
150-250 ppm MEHQ as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.452 (lit.)
bp
290 °C (lit.)
densidad
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(CCOC(=O)C(C)=C)OC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H18O4/c1-8(2)11(13)15-7-6-10(5)16-12(14)9(3)4/h10H,1,3,6-7H2,2,4-5H3
Clave InChI
VDYWHVQKENANGY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup