408468
Boc-Asp-OH
99%
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-aspartic acid, Boc-L-aspartic acid
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −6.0°, c = 1 in methanol
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
116-118 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO6/c1-9(2,3)16-8(15)10-5(7(13)14)4-6(11)12/h5H,4H2,1-3H3,(H,10,15)(H,11,12)(H,13,14)/t5-/m0/s1
Clave InChI
KAJBMCZQVSQJDE-YFKPBYRVSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable