407879
2,4,6-Trimethoxy-1,3,5-triazine
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
mp
135-137 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1nc(OC)nc(OC)n1
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-10-4-7-5(11-2)9-6(8-4)12-3/h1-3H3
Clave InChI
DFUGJTBMQKRCPI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable