Merck
407550
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) 4-nonylphenyl ether acrylate
average Mn ~419
Sinónimos:
Nonylphenol polypropylene glycol acrylate, Polypropylene glycol nonylphenyl ether acrylate
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
mol peso
average Mn ~419
contiene
100 ppm MEHQ as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.49 (lit.)
densidad
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCc1ccc(OCCCOCCCOC(=O)C=C)cc1.CCCCCCCCCc2ccc(OCCCOCCCOCCCOC(=O)C=C)cc2
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup