Merck
407135
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-(+)-2-(Dibutylamino)-1-phenyl-1-propanol
97%
Sinónimos:
(+)-DBNE, N,N-Dibutyl-L-(+)-norephedrine
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)3]2NCH(CH3)CH(C6H5)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
263.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
actividad óptica
[α]20/D +21°, c = 2 in chloroform
índice de refracción
n20/D 1.501 (lit.)
bp
121 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidad
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCN(CCCC)[C@@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C17H29NO/c1-4-6-13-18(14-7-5-2)15(3)17(19)16-11-9-8-10-12-16/h8-12,15,17,19H,4-7,13-14H2,1-3H3/t15-,17-/m0/s1
Clave InChI
BRRGNOFUBFINSX-RDJZCZTQSA-N
Descripción general
(1R,2S)-(+)-2-(Dibutylamino)-1-phenyl-1-propanol, a norephedrine derivative, is a chiral auxiliary for asymmetric synthesis.
Aplicación
(+)-DBNE reacts with nickel bromide (NiBr2) to form a chiral catalyst, which can catalyze the enantioselective conjugate addition of dialkylzincs to α,β-unsaturated ketones leading to the formation of optically active β-substituted ketones.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chiral N, N-dialkylnorephedrines as catalysts of the highly enantioselective addition of dialkylzincs to aliphatic and aromatic aldehydes. The asymmetric synthesis of secondary aliphatic and aromatic alcohols of high optical purity.
Soai K, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56(13), 4264-4268 (1991)