Merck
407054
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylacetoacetamide solution
80% in H2O
Sinónimos:
N,N-Dimethyl-3-oxobutyramide
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COCH2CON(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
129.16
Beilstein:
1755038
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
concentración
80% in H2O
índice de refracción
n20/D 1.447
densidad
1.067 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CN(C)C(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c1-5(8)4-6(9)7(2)3/h4H2,1-3H3
Clave InChI
YPEWWOUWRRQBAX-UHFFFAOYSA-N
Envase
Packaged in glass bottles
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)