Merck
406740
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) diglycidyl ether
average Mn ~640
Sinónimos:
Polyoxypropylene diglycidyl ether
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
formulario
liquid
mol peso
average Mn ~640
índice de refracción
n20/D 1.457
densidad
1.06 g/mL at 25 °C
Aplicación
Poly(propylene glycol) diglycidyl ether maybe used in the preparation of anti corrosive solvent free coatings. It has been reported to be used in the preparation of polymer gel and prepolymer polypropylene glycol diglycidyl ether diacrylate.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
A study on the reactive diluent for the solvent-free epoxy anticorrosive coating
Li Y, et al.
Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 6(7), 2466-2469 (2014)
Synthesis of a novel UV-curable prepolymer polypropyleneglycol diglycidyl ether diacrylate.
Huang B, et al.
Journal of Wuhan University of Technology-Materials Science Edition, 23(4), 495-498 (2008)