Merck
406694
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) bis(2-aminopropyl ether)
average Mn ~4,000
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(NH2)CH2[OCH2CH(CH3)]nNH2
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
formulario
viscous liquid
mol peso
average Mn ~4,000
índice de refracción
n20/D 1.452
densidad
0.997 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC(N)CO.CC(O)CO
InChI
1S/C4H9NO2/c6-3-1-5-2-4(3)7/h3-7H,1-2H2
Clave InChI
JCZPOYAMKJFOLA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
440.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
226.7 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter